Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 72-400 Letvægts skærefast Spandex Handsker
Artikelnummer. p-7215003
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 16875420
Brand: Ansell 72400060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker giver et højt niveau af modstand mod snit og slid uden at ofre fingerfærdigheden. Letvægtsdesign giver blødhed og fleksibilitet, så handsker kan bæres komfortabelt i en længere periode.
  • Letvægtsdesign giver blødhed og fleksibilitet, så handsker kan bæres komfortabelt i længere perioder
  • Spandex elastikken bevarer en tætsiddende pasform, selv efter vask
  • Ambidextrous handskedesign forlænger levetiden
  • Kan maskinvaskes med ikke-ætsende rengøringsmidler uden at påvirke ydeevne eller holdbarhed
  • Overholder FDA fødevarehåndteringskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Uncoated
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A5
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Mechanical Protection Gloves
Størrelse 6
EN388 Standard 3541F
Til brug med (applikation) Fødevareforarbejdning
Handske manchet stil Strikke
Serie 72-400
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.