Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 72-400 Letvægts skærefast Spandex Handsker
Beskrivelse
- Letvægtsdesign giver blødhed og fleksibilitet, så handsker kan bæres komfortabelt i længere perioder
- Spandex elastikken bevarer en tætsiddende pasform, selv efter vask
- Ambidextrous handskedesign forlænger levetiden
- Kan maskinvaskes med ikke-ætsende rengøringsmidler uden at påvirke ydeevne eller holdbarhed
- Overholder FDA fødevarehåndteringskrav
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A5 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |