Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 70-422 Cut-Resistant Sleeve with Fireblade™ FS22 Fibers
Descrizione
- Double-layered 100% Fireblade™ construction
- Fine and stretchable stitches for comfort
- Unique stay-up band ensures sleeves remain in place
- Heat resistant up to 100°C
Specifica
Specifica
| Størrelse | 22 |
| Materiale | DuPont™ Aramid Fibers |
| Farve | Yellow |
| Manchet stil | Knit |
| Til brug med (applikation) | Automotive Assembly, Constuction, and Metal Fabrication |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0194, REACH Compliant |
| Længde (engelsk) | 22 in. |
| Længde (metrisk) | 559 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?