Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethan-coated letvægts Nylon Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Slidbestandig for en forlænget levetid
- Tynd foring og belægning tilbyder fingerfærdighed og fleksibilitet
- Ekstrem taktilitet, hvor præcision er påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 4121A |
| Vis mere |