Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethan-coated letvægts Nylon Handsker
Artikelnummer. 16099721 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16099721 9 12 par
16069721 6 12 par
16079721 7 12 par
16089721 8 12 par
16009731 10 12 par
16019731 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16099721 Leverandør Ansell Leverandørnr. 48102090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.20 DKK
    186.82 DKK / 12 par
    Spare 109.38 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handskerne har en tynd foring og belægning for at sikre fingerfærdighed og fleksibilitet. HyFlex™ 48-102 handsker er ideelle til ekstrem taktilitet, hvor præcision er påkrævet.
  • Slidbestandig for en forlænget levetid
  • Tynd foring og belægning tilbyder fingerfærdighed og fleksibilitet
  • Ekstrem taktilitet, hvor præcision er påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Let mekanisk beskyttelseshandsker
Størrelse 9
EN388 Standard 4121A
Til brug med (applikation) Generel håndtering, emballering og betjening af værktøjsmaskiner
Handske manchet stil Strikke
Serie 48-102
Garnmåler 13