Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethan-coated letvægts Nylon Handsker
Artikelnummer. 16069721 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16069721
Brand: Ansell 48102060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handskerne har en tynd foring og belægning for at sikre fingerfærdighed og fleksibilitet. HyFlex™ 48-102 handsker er ideelle til ekstrem taktilitet, hvor præcision er påkrævet.
  • Slidbestandig for en forlænget levetid
  • Tynd foring og belægning tilbyder fingerfærdighed og fleksibilitet
  • Ekstrem taktilitet, hvor præcision er påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Light-duty Mechanical Protection Gloves
Størrelse 6
EN388 Standard 4121A
Til brug med (applikation) Generel håndtering, emballering og betjening af værktøjsmaskiner
Handske manchet stil Strikke
Serie 48-102
Garnmåler 13