Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 48-101 Polyurethanbelagt sømløs strik Nylon Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Designet til lette opgaver, der kræver komfort og slidstyrke
- Polyurethanbelægning forbedrer grebet i tør eller let oliepåføring
- Sømløs konstruktion forhindrer irritation
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Kloreret | Nej |
| Belagt område | Håndflade |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Ru |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Nylon |
| Vis mere |