Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 48-101 Polyurethanbelagt sømløs strik Nylon Handsker
Artikelnummer. 12670922 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12670922 9 12 par
12640922 6 12 par
12650922 7 12 par
12660922 8 12 par
12620922 10 12 par
12630922 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12670922 Leverandør Ansell Leverandørnr. 48101090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.90 DKK
    203.53 DKK / 12 par
    Spare 119.37 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Handsker er designet til lette anvendelser, der kræver præcis håndtering af små genstande i tørre eller let olierede omgivelser.
  • Designet til lette opgaver, der kræver komfort og slidstyrke
  • Polyurethanbelægning forbedrer grebet i tør eller let oliepåføring
  • Sømløs konstruktion forhindrer irritation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/compliance ANSI/ISEA 105-2024 A1, CE Kategori II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, REACH
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Kategori II, EN 388:2016+A1:2018 4131A, EN ISO 21420:2020, REACH
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Nej
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ru
Hånd Bestemt
Materiale Nylon
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 9
Til brug med (applikation) Montering, inspektion og pakning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Liner materiale Nylon
Serie 48-101
Garnmåler 13
Længde (engelsk) 8,26 til 10,43 tommer.
Længde (metrisk) 21 til 26,5 cm
Produktlinje HyFlex