Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 48-101 Polyurethanbelagt sømløs strik Nylon Handsker
Artikelnummer. 12640922 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12640922
Brand: Ansell 48101060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker er designet til lette anvendelser, der kræver præcis håndtering af små genstande i tørre eller let olierede omgivelser.
  • Designet til lette opgaver, der kræver komfort og slidstyrke
  • Polyurethanbelægning forbedrer grebet i tør eller let oliepåføring
  • Sømløs konstruktion forhindrer irritation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Kloreret Nej
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ru
Hånd Bestemt
Materiale Nylon
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 6
Til brug med (applikation) Montering, inspektion og pakning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Serie 48-101
Garnmåler 13