Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 47-400 Medium Duty Nitrilcoated Olieafvisende Handsker
Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
7
8
9
10
missing translation for 'unitSize'
12 par
Description
- ActivArmr™ Handskerne har interlock-strikket foring, generøse størrelser og kontureret design for forbedret komfort
- Speciel nitrilformulering giver en kombination af fleksibilitet, mekanisk modstand og olieafvisning
- Naturlig håndform er lettere at bære i lange perioder
- Handsker sikrer renhed af metalplader i stål- og motorindustrien
- Silikonefri
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Klip og syet |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå, Neutral |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Bomuld |
| Show More |