Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 47-400 Medium Duty Nitrilcoated Olieafvisende Handsker
Artikelnummer. 12630902 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12630902
Brand: Ansell 47400100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ActivArmr™ handsker kombinerer komforten fra bomulds- eller lette læderhandsker med nitrilbelagte handskers slidstyrke og olieafvisning.
  • ActivArmr™ Handskerne har interlock-strikket foring, generøse størrelser og kontureret design for forbedret komfort
  • Speciel nitrilformulering giver en kombination af fleksibilitet, mekanisk modstand og olieafvisning
  • Naturlig håndform er lettere at bære i lange perioder
  • Handsker sikrer renhed af metalplader i stål- og motorindustrien
  • Silikonefri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Klip og syet
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå, Neutral
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Bomuld
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 10
Til brug med (applikation) Biler, maskiner/udstyr og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie 47-400