Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-948 Mikrofinished Nitrilcoated Handsker med Intercept™ Teknologi
Handsker giver et højt niveau af modstandsdygtighed over for snit, slid og olier. Fortix™ Teknologi øger slidstyrken, mens Intercept™ Teknologien øger skæremodstanden i hele handsken.
Brand: Ansell 11948110
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Høj grad af modstand mod snit, slid og olier
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- Fortix™ Teknologi øger slidstyrken
- Mikrofinishet nitrilbelægning forbedrer grebet
- Belægningen er modstandsdygtig over for resterende olier og fedtstoffer på håndterede dele
Tekniske data
| ANSI 4 | |
| Nitril | |
| ANSI A2 | |
| Opsnappe teknologigarn | |
| 4X42B | |
| Sikkerhed |
| EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel | |
| Blå | |
| Bestemt | |
| 11 | |
| Sort | |
| 11-948 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell HyFlex™ 11-948 Mikrofinished Nitrilcoated Handsker med Intercept™ Teknologi > 11
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion