Få mere at vide
Ansell™ Hyflex™ 11-947-serien Nitrotough™ N3500 handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15347637 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
11
7
8
Større, 9
X-Large, 10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15347637
Brand: Ansell™ 11947070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til fin taktil håndtering. Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-947-serien Nitrotough™ N3500 Handsker giver rigtig god beskyttelse mod snitsår.
  • Industrielle multifunktionshandsker
  • Tilbyder gode niveauer af skære-, slid- og oliebestandighed i forskellige dyppegeometrier
  • Liner er lavet af Ansell AFLYTNING TECHNOLOGY™ for fremragende skæreydelse og komfort ISO Klipniveau B
  • Med FORTIX™ Teknologi til øget slidstyrke
  • God skærebestandighed og meget gode grebsegenskaber på grund af belægningens nitril mikrofinish
  • Fleksibel og behagelig
  • Belægning modstandsdygtig over for resterende olier og fedtstoffer på håndterede dele
Ansøgninger :
  • Udskiftning af værktøj og matricer
  • Inspektion
  • Presse sprøjtestøbning
  • Produktionslinje support og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2005
Konstruktion Knit
Oversigt Måler: 13
Belægningsmateriale Foam Nitrile
Farve Blå, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Udvendig finish 3/4 dyppet
Hånd Specific
Latex fri Nej
Materiale Nitril
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 7
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F (vask)
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C (Vask)
Handske manchet stil Strikke
Inkluderer FORTIX ™teknologi og INTERCEPT™ TEKNOLOGI
Liner materiale Ansell INTERCEPT™ Teknologi
Emballagetype 12 par i en pose; 12 poser i en karton
Serie 11-947
Længde (metrisk) 235 til 275 mm