Få mere at vide
Ansell™ HyFlex 11-944 Handsker
Artikelnummer. 17089193
Skift visning
Belægningsmateriale:
Nitril
Artikelnummer. Belægningsmateriale
17089193 Nitril
1 options
Artikelnummer. 17089193 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11944070
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Mekaniske beskyttelseshandsker med mikroporøs nitrilbelægning på nylonfor, håndfladebelagt.
  • Et ideelt alternativ til lette læderhandsker.
  • Fine og strækbare sømme for fremragende komfort.
  • Designet specielt til brug i moderat olieholdige fremstillings- og vedligeholdelsesmiljøer, hvor beskyttelse kombineret med slidstyrke er afgørende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Nitril
Farve Hvid, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Belagte handsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Strikke
Længde (metrisk) 260 mm