Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-937 Skærebestandige letvægtshandsker, 3/4 coated
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7162790 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16049701
Brand: Ansell 11937060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lette skærebestandige og olieafvisende handsker med forstærket tommelfingerskridt, der giver op til 12x holdbarhed for længerevarende brug
  • Beskytter mod flænger, olie og industrielle væsker
  • Ultralet 18 gauge design giver fingerfærdighed og et højt niveau af komfort
  • Forstærket tommelfingerskridt for øget beskyttelse og forlænget levetid
  • Gribeydelse til sikker håndtering i tør-til-olieholdige applikationer
  • Høj holdbarhed FORTIX-belægning for forlænget levetid for produktet
  • Silikone fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Grå, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Dyneema, Foam Nitrile
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard EN 388:4X42B
Til brug med (applikation) Inspektion, montering, fastgørelseskomponenter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, bilapplikationer, drift af presseværksteder
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ansell GRIP™ Teknologi
Liner materiale Dyneema™ Diamantteknologi
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 188889
Model- 11937060
Mængde 12 par/taske, 12 poser/Cs.
Serie HyFlex™ 11-937
Længde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 21.2 cm