Description
- Beskytter mod flænger, olie og industrielle væsker
- Ultralet 18 gauge design giver fingerfærdighed og et højt niveau af komfort
- Forstærket tommelfingerskridt for øget beskyttelse og forlænget levetid
- Gribeydelse til sikker håndtering i tør-til-olieholdige applikationer
- Høj holdbarhed FORTIX-belægning for forlænget levetid for produktet
- Silikone fri
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Grå, Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Dyneema, Skumnitril |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Show More |