Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-928 Medium Duty Handsker, glasfri INTERCEPT™ Liner
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Silikone og DMF fri
- Gribeydelse til sikker håndtering i tørre til lette olieholdige applikationer
- Dobbeltdyppet nitrilbelægning beskytter mod eksponering for olie og industrielle væsker, mens den giver høj holdbarhed og forlænget levetid
- INTERCEPT Aramid Liner for øget skæreydelse
- Kontakt varmebeskyttelsesniveau 1
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0086, EN420:2003 + A1:2009; REACH-kompatibel; Kategori II; EN407 X1XXXX |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A4 |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Størrelse | 7 |
| EN388 Standard | EN 388:4X32D |
| Til brug med (applikation) | Automotive, metalfremstilling, maskiner og udstyr |
| Vis mere |