Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-928 Medium Duty Handsker, glasfri INTERCEPT™ Liner
Artikelnummer. 16069691 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16069691
Brand: Ansell 11928080
Medium duty handsker med glasfri INTERCEPT liner giver dobbelt beskyttelse mod snit og mekaniske væsker.
  • Silikone og DMF fri
  • Gribeydelse til sikker håndtering i tørre til lette olieholdige applikationer
  • Dobbeltdyppet nitrilbelægning beskytter mod eksponering for olie og industrielle væsker, mens den giver høj holdbarhed og forlænget levetid
  • INTERCEPT Aramid Liner for øget skæreydelse
  • Kontakt varmebeskyttelsesniveau 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0086, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Latex fri Ja
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 8
EN388 Standard EN 388:4X32D
Til brug med (applikation) Automotive, metalfremstilling, maskiner og udstyr
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale INTERCEPT™ Teknologi, Aramid
Model- 11928080
Serie HyFlex™ 11-928
Længde (engelsk) 9,3''
Længde (metrisk) 23.6 cm