Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Patenteret Ansell Greb Technology™ .
- Mikroskopiske kanaler i handskebelægningen leder olien væk for sikker handske-til-overflade-kontakt.
- Strikket konstruktion
- Nylon liner
- Nitril belægning
- Palmebelagt finish
- Strik manchet
- Blå farve
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | ANSI, EN 388: 3131 |
| Manchet materiale | Nitril |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Green |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Mellemvægtige handsker |
| Vis mere |