Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-917 delvist nitrilbelagte sømløse strikkede flydende afvisende handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16069681 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16069681
Brand: Ansell 11917100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker afviser olie, fedt og snavs, hvilket gør dem ideelle til brug i snavsede arbejdsmiljøer. Sømløs nylonfor giver komfort, fingerfærdighed og en sikker pasform.
  • Væskeafvisende mod olie, fedt og snavs
  • Sømløs nylonfor
  • Velegnet til fødevarehåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå
Udvendig finish Ru
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 10
EN388 Standard 4121A
Til brug med (applikation) Vedligeholdelse, kvalitetskontrol og metalfremstilling
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-917
Garnmåler 13