Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-917 delvist nitrilbelagte sømløse strikkede flydende afvisende handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16029681 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16029681
Brand: Ansell 11917060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker afviser olie, fedt og snavs, hvilket gør dem ideelle til brug i snavsede arbejdsmiljøer. Sømløs nylonfor giver komfort, fingerfærdighed og en sikker pasform.
  • Væskeafvisende mod olie, fedt og snavs
  • Sømløs nylonfor
  • Velegnet til fødevarehåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå
Udvendig finish Ru
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4121A
Til brug med (applikation) Vedligeholdelse, kvalitetskontrol og metalfremstilling
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-917
Garnmåler 13