Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-917 Fuld nitrilbelagte sømløse strikkede flydende afvisende handsker
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Væskeafvisende mod olie, fedt og snavs
- Det ydre lag er modstandsdygtigt over for forurenede genstande
- Sømløs nylonfor
- Velegnet til fødevarehåndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå |
| Udvendig finish | Ru |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | 4121A |
| Vis mere |