Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15876912 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 par
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15876912
Marca: Ansell™ 11849080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Designet til at give komfort og beskyttelse overalt på tværs af ridser, snavs og snavs
Designet til at give komfort og beskyttelse overalt på tværs af ridser, snavs og snavs igennem:
  • 360° åndbar belægning giver ekstra beskyttelse på bagsiden uden at gå på kompromis med komforten
  • FORTIX™ hele vejen rundt om beskyttelse for en længere kontinuerlig slidtid i slibende tørre miljøer
  • ANSELL GRIP™ teknologi for et sikkert greb og en sikrere arbejdsdag
  • Ergonomisk design for en sikker og behagelig pasform for at optimere arbejdsydelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Materiale bagpå Nylon, Spandex
Certificeringer/compliance EN388:2016/4121A
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori II
Belagt område Fuldt belagt
Konstruktion Strikke
Manchet materiale Automatisk strik liner
Oversigt Generelt formål
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand 2
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Fuldt belagt
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Spandex, Nylon, Skum Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse 8
Sterilitet Ikke steril
Stil 11-849
Tykkelse (metrisk) 1.15 mm
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Automatisk strik liner
Greb design Ansell Grip Technology
Hem farve Brun
Liner materiale Nylon, Spandex
Model- 11-849
Emballagetype Polybag/papkasse
Punkteringsvurdering 1
Mængde 20
Modstandsdygtig overfor 4121A
Serie Hyflex 11 serie
Tear Rating 2
Tommelfinger stil Vinge
Dimensioner (L x B) 235 x 95 mm
Længde (engelsk) 235 mm
Bredde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 22 g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato