Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-849
Artikelnummer. 15856912 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15856912 6 12 par
15866912 7 12 par
15876912 8 12 par
15886912 9 12 par
15896912 10 12 par
15806922 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15856912 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11849060
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Designet til at give komfort og beskyttelse overalt på tværs af ridser, snavs og snavs
Designet til at give komfort og beskyttelse overalt på tværs af ridser, snavs og snavs igennem:
  • 360° åndbar belægning giver ekstra beskyttelse på bagsiden uden at gå på kompromis med komforten
  • FORTIX™ hele vejen rundt om beskyttelse for en længere kontinuerlig slidtid i slibende tørre miljøer
  • ANSELL GRIP™ teknologi for et sikkert greb og en sikrere arbejdsdag
  • Ergonomisk design for en sikker og behagelig pasform for at optimere arbejdsydelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Materiale bagpå Nylon, Spandex
Certificeringer/compliance EN388:2016/4121A
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori II
Belagt område Fuldt belagt
Konstruktion Strikke
Manchet materiale Automatisk strik liner
Oversigt Generelt formål
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand 2
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Fuldt belagt
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Spandex, Nylon, Skum Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse 6
Sterilitet Ikke steril
Stil 11-849
Tykkelse (metrisk) 1.15 mm
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Automatisk strik liner
Greb design Ansell Grip Technology
Hem farve Brun
Liner materiale Nylon, Spandex
Model- 11-849
Emballagetype Polybag/papkasse
Punkteringsvurdering 1
Mængde 20
Modstandsdygtig overfor 4121A
Serie Hyflex 11 serie
Tear Rating 2
Tommelfinger stil Vinge
Dimensioner (L x B) 215 x 88 mm
Længde (engelsk) 215 mm
Bredde (metrisk) 88 mm
Vægt (metrisk) 18 g