Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15806922 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15806922
Brand: Ansell™ 11849110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at give komfort og beskyttelse overalt på tværs af ridser, snavs og snavs
Designet til at give komfort og beskyttelse overalt på tværs af ridser, snavs og snavs igennem:
  • 360° åndbar belægning giver ekstra beskyttelse på bagsiden uden at gå på kompromis med komforten
  • FORTIX™ hele vejen rundt om beskyttelse for en længere kontinuerlig slidtid i slibende tørre miljøer
  • ANSELL GRIP™ teknologi for et sikkert greb og en sikrere arbejdsdag
  • Ergonomisk design for en sikker og behagelig pasform for at optimere arbejdsydelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Materiale bagpå Nylon, Spandex
Certificeringer/compliance EN388:2016/4121A
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori II
Belagt område Fuldt belagt
Konstruktion Strikke
Manchet materiale Automatisk strik liner
Oversigt Generelt formål
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand 2
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Fuldt belagt
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Spandex, Nylon, Skum Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse 11
Sterilitet Ikke steril
Stil 11-849
Tykkelse (metrisk) 1.15 mm
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Automatisk strik liner
Greb design Ansell Grip Technology
Hem farve Brun
Liner materiale Nylon, Spandex
Model- 11-849
Emballagetype Polybag/papkasse
Punkteringsvurdering 1
Mængde 20
Modstandsdygtig overfor 4121A
Serie Hyflex 11 serie
Tear Rating 2
Tommelfinger stil Vinge
Dimensioner (L x B) 270 x 108 mm
Længde (engelsk) 270 mm
Bredde (metrisk) 108 mm
Vægt (metrisk) 29 g