Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-842 Multi-Purpose Handsker
Artikelnummer. p-7244593 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Artikelnummer. 17870004
Brand: Ansell 11842050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bæredygtige multifunktionshandskeforinger designet med 90 % genanvendt nylongarn og plastikfri indre emballage, der indeholder 53 % færre materialer.
  • Bæredygtigt design: HyFlex™ 11-842 bæredygtige multifunktionshandskeforinger er designet med 90 % genanvendt nylongarn* reducere vores CO2-fodaftryk med 75g CO2eq/par† og plastfri inderemballage, der indeholder 53 % færre materialer‡
  • Øget holdbarhed: FORTIX™ Teknologien giver op til 20 % større slidstyrke§
  • Forbedret komfort: ZONZ™ Comfort Fit Technology hjælper med at forbedre åndbarheden og fingerfærdigheden
  • Touchscreen kompatibilitet: Disse industrielle handsker fungerer sammen med flere berøringsskærme– ingen grund til at fjerne dem, når du skifter mellem opgaver for øget sikkerhed på arbejdspladsen
  • Certificeret hudvenlighed: Disse HyFlex™ handsker er dermatologisk testede og fri for skadelige stoffer
*minimum genbrugsindhold på mere end 30 % i slutproduktet (baseret på størrelse 9)
†vs. standard nylon multifunktionshandsker
‡71 % mindre udledning af drivhusgasser– ’Ansells LCA, beregnet som vægtreduktion, peer-reviewed
§vs. tidligere teknologiversion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
ASTM F739 Ja
Materiale bagpå Nylon, Spandex
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , Fødevarekontakt, CE-nummer, Dermatologisk testet, OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis-mærke, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell er topbedømt blandt 6% af virksomhederne inden for PPE-industrien
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Nej
Klassifikation KAT III
Rengøringsprocedure Ikke steril
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Indhold og opbevaring 12 par pr. taske, 6 poser pr. etui
Manchet materiale Strikke
Klip stil Sømløs strik
Oversigt HyFlex 11-842 Multi-Purpose Skum Nitril Coated Handske
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
AQL 1.5
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Sort, Grøn
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Genanvendt Nylon , Spandex, Fortix Skum Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD handsker
Størrelse 5
Sterilitet Ikke steril
Stil 11-842
EN388 Standard Ja
EN 421 Nej
FDA 510 (k) Nej
Finger stil Standard
Til brug med (applikation) Generel håndtering, montering af smådele, råvarehåndtering, plukning, fastgørelseskomponenter, justeringssystemer og skruning, lager- og logistikfunktioner, kompatibel med forbruger- og industriberøringsskærme, kvalitetskontrol, tørfødevarehåndtering & emballering, lejlighedsvis håndtering af varme genstande: EN407 Kontaktvarmeklasse 1 (100 C °i 15s)
Til brug med (udstyr) Automotive, automotive eftermarked, industri, maskiner og udstyr, metalfremstilling, akutmedicinske tjenester, forsyningsselskaber, lager, logistik, olie og gas, fødevareforarbejdning og håndtering, rumfart
Køn Unisex
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Strikke
Greb design ANSELL GREB
Inspiceret til medicinsk brug Nej
Liner materiale Genanvendt Nylon , Spandex
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Modstandsdygtig overfor Slid, snit, rive, punktering, stød
Tear Rating 3
Tommelfinger stil Lige
Længde (engelsk) 190-275 MM