Description
- Bæredygtigt design: HyFlex™ 11-842 bæredygtige multifunktionshandskeforinger er designet med 90 % genanvendt nylongarn* reducere vores CO2-fodaftryk med 75g CO2eq/par† og plastfri inderemballage, der indeholder 53 % færre materialer‡
- Øget holdbarhed: FORTIX™ Teknologien giver op til 20 % større slidstyrke§
- Forbedret komfort: ZONZ™ Comfort Fit Technology hjælper med at forbedre åndbarheden og fingerfærdigheden
- Touchscreen kompatibilitet: Disse industrielle handsker fungerer sammen med flere berøringsskærme– ingen grund til at fjerne dem, når du skifter mellem opgaver for øget sikkerhed på arbejdspladsen
- Certificeret hudvenlighed: Disse HyFlex™ handsker er dermatologisk testede og fri for skadelige stoffer
*minimum genbrugsindhold på mere end 30 % i slutproduktet (baseret på størrelse 9)
†vs. standard nylon multifunktionshandsker
‡71 % mindre udledning af drivhusgasser– ’Ansells LCA, beregnet som vægtreduktion, peer-reviewed
§vs. tidligere teknologiversion
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| ASTM F739 | Ja |
| Materiale bagpå | Nylon, Spandex |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , Fødevarekontakt, CE-nummer, Dermatologisk testet, OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis-mærke, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell er topbedømt blandt 6% af virksomhederne inden for PPE-industrien |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Kloreret | Nej |
| Klassifikation | KAT III |
| Rengøringsprocedure | Ikke steril |
| Belagt område | Håndflade |
| Konstruktion | Strikke |
| Show More |