Få mere at vide
Ansell™ Hyflex™ 11-840 Series Light Duty Foam Nitril Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15359079 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15359079
Brand: Ansell™ 11840080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver holdbarhed og overlegen pasform. Ansell Hyflex™ 11-840 Series Light Duty Foam Nitril Handsker bruges til præcisionshåndtering i slibende applikationer.
  • Industrielle multifunktionshandsker
  • Hård 1,1 mm FORTIX™ nitrilskumbelægning (patentanmeldt) giver EN Abrasion Level 4-beskyttelse med op til to gange slidstyrken i forhold til andre lette, strikdyppede handsker
  • FORTIX™ belægningen er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer, for køligere, tørrere hænder og mindre sved
  • Passer til håndens naturlige konturer, den tætsiddende, second-skin liner er skræddersyet til at skabe en mere behagelig bæreoplevelse: ved bunden af lillefingeren (ekstra komfort), på tværs af fingerspidserne (overlegen taktilitet) og gennem håndfladen (større fingerfærdighed)
  • Med sin balance mellem robust slidstyrke, forbedret komfort og høj fingerfærdighed
  • Ideel løsning for arbejdere, der flytter mellem opgaver
  • Silikonefrit materiale betyder ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Ansøgninger :
  • Justering af dele, systemer
  • Justering af systemer og skruning
  • Samling og montering af komponenter
  • Montering og demontering af udstyr
  • Montering og inspektion af komponenter
  • Chassissamling, karrosseritilpasning
  • Plukning, fastgørelse af komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2001
Konstruktion Knit
Oversigt Måler: 15
Applikationer Industrial
Farve Sort, Grå
Hånd Specific
Latex fri Nej
Materiale Skum Nitril
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 8
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F (vask)
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C (Vask)
Handske manchet stil Strikke
Inkluderer FORTIX™ Slidbestandighedsteknologi
Liner materiale Nylon - Spandex
Emballagetype 12 par i en pose, 12 poser i en karton
Serie 11-840
Længde (metrisk) 200 til 270 mm