Få mere at vide
Ansell™ Hyflex™ 11-840 Series Light Duty Foam Nitril Handsker
Artikelnummer. 15349079 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
Pakningsstørrelse:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15349079 7 12 par
15339079 6 12 par
15359079 8 12 par
15369079 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15349079 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11840070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.40 DKK
    447.11 DKK / 12 par
    Spare 267.29 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Giver holdbarhed og overlegen pasform. Ansell Hyflex™ 11-840 Series Light Duty Foam Nitril Handsker bruges til præcisionshåndtering i slibende applikationer.
  • Industrielle multifunktionshandsker
  • Hård 1,1 mm FORTIX™ nitrilskumbelægning (patentanmeldt) giver EN Abrasion Level 4-beskyttelse med op til to gange slidstyrken i forhold til andre lette, strikdyppede handsker
  • FORTIX™ belægningen er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer, for køligere, tørrere hænder og mindre sved
  • Passer til håndens naturlige konturer, den tætsiddende, second-skin liner er skræddersyet til at skabe en mere behagelig bæreoplevelse: ved bunden af lillefingeren (ekstra komfort), på tværs af fingerspidserne (overlegen taktilitet) og gennem håndfladen (større fingerfærdighed)
  • Med sin balance mellem robust slidstyrke, forbedret komfort og høj fingerfærdighed
  • Ideel løsning for arbejdere, der flytter mellem opgaver
  • Silikonefrit materiale betyder ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Ansøgninger :
  • Justering af dele, systemer
  • Justering af systemer og skruning
  • Samling og montering af komponenter
  • Montering og demontering af udstyr
  • Montering og inspektion af komponenter
  • Chassissamling, karrosseritilpasning
  • Plukning, fastgørelse af komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2001
Konstruktion Strik
Oversigt Måler: 15
Applikationer Industri
Farve Sort, Grå
Hånd Specifikt
Latex fri Nej
Materiale Skum Nitril
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 7
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F (vask)
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C (Vask)
Handske manchet stil Strikke
Inkluderer FORTIX™ Slidbestandighedsteknologi
Liner materiale Nylon - Spandex
Emballagetype 12 par i en pose, 12 poser i en karton
Serie 11-840
Længde (metrisk) 200 til 270 mm