Beskrivelse
- Industrielle multifunktionshandsker
- Hård 1,1 mm FORTIX™ nitrilskumbelægning (patentanmeldt) giver EN Abrasion Level 4-beskyttelse med op til to gange slidstyrken i forhold til andre lette, strikdyppede handsker
- FORTIX™ belægningen er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer, for køligere, tørrere hænder og mindre sved
- Passer til håndens naturlige konturer, den tætsiddende, second-skin liner er skræddersyet til at skabe en mere behagelig bæreoplevelse: ved bunden af lillefingeren (ekstra komfort), på tværs af fingerspidserne (overlegen taktilitet) og gennem håndfladen (større fingerfærdighed)
- Med sin balance mellem robust slidstyrke, forbedret komfort og høj fingerfærdighed
- Ideel løsning for arbejdere, der flytter mellem opgaver
- Silikonefrit materiale betyder ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Ansøgninger :
- Justering af dele, systemer
- Justering af systemer og skruning
- Samling og montering af komponenter
- Montering og demontering af udstyr
- Montering og inspektion af komponenter
- Chassissamling, karrosseritilpasning
- Plukning, fastgørelse af komponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2001 |
| Konstruktion | Strik |
| Oversigt | Måler: 15 |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Sort, Grå |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Skum Nitril |
| Produkttype | Industrielle handsker |
| Størrelse | 6 |
| Vis mere |