Få mere at vide
Ansell™ Hyflex™ 11- 840-serien Lette skumnitrilhandsker
Artikelnummer. 15349069 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15349069 10 12 par
15319079 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15349069 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11840100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.40 DKK
    447.11 DKK / 12 par
    Spare 267.29 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Giver ekstrem holdbarhed og overlegen pasform. Ansell HyFlex™ 11- 840 Series Light Duty Foam Nitril Handsker bruges til præcisionshåndtering i slibende applikationer.
  • Lette multifunktionelle handsker
  • Hård 1,1 mm FORTIX™ nitrilskumbelægning tilbyder EN Abrasion Level 4 beskyttelse, med op til to gange slidstyrken i forhold til andre lette, strikdyppede handsker
  • FORTIX™ belægningen er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer, for køligere, tørrere hænder og mindre sved
  • Passer til håndens naturlige konturer, den tætsiddende, second-skin liner er skræddersyet til at skabe en mere behagelig bæreoplevelse: ved bunden af lillefingeren (ekstra komfort), på tværs af fingerspidserne (overlegen taktilitet) og gennem håndfladen (større fingerfærdighed)
  • Har balance mellem robust slidstyrke, forbedret komfort og høj fingerfærdighed
  • Ideel løsning for arbejdere, der flytter mellem opgaver
  • Silikonefrit materiale betyder ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Ansøgninger :
  • Samling af små og mellemstore dele
  • Fodring af linjer
  • Generel håndtering
  • Råvaremodtagelse
  • Skruning og afskruning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:1999
Oversigt Konstruktion: Strikket
Applikationer Industri
Farve Sort, Grå
Hånd Specifikt
Materiale Skum Nitril
Produkttype Lette multifunktionshandsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Spandex Nylon
Serie 11-840
Længde (metrisk) 200 til 270 mm