Få mere at vide
Ansell™ Hyflex™ 11- 840-serien Lette skumnitrilhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Lette multifunktionelle handsker
- Hård 1,1 mm FORTIX™ nitrilskumbelægning tilbyder EN Abrasion Level 4 beskyttelse, med op til to gange slidstyrken i forhold til andre lette, strikdyppede handsker
- FORTIX™ belægningen er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer, for køligere, tørrere hænder og mindre sved
- Passer til håndens naturlige konturer, den tætsiddende, second-skin liner er skræddersyet til at skabe en mere behagelig bæreoplevelse: ved bunden af lillefingeren (ekstra komfort), på tværs af fingerspidserne (overlegen taktilitet) og gennem håndfladen (større fingerfærdighed)
- Har balance mellem robust slidstyrke, forbedret komfort og høj fingerfærdighed
- Ideel løsning for arbejdere, der flytter mellem opgaver
- Silikonefrit materiale betyder ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Ansøgninger :
- Samling af små og mellemstore dele
- Fodring af linjer
- Generel håndtering
- Råvaremodtagelse
- Skruning og afskruning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:1999 |
| Oversigt | Konstruktion: Strikket |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Sort, Grå |
| Hånd | Specific |
| Materiale | Skum Nitril |
| Produkttype | Lette multifunktionshandsker |
| Størrelse | 11 |
| Handske manchet stil | Strikke |
| Liner materiale | Spandex Nylon |
| Vis mere |