Få mere at vide
Ansell™ HyFlex 11-840 Handsker
Beskrivelse
- Disse industrielle håndhandsker tilbyder Fortix™ Slidstyrketeknologi for øget holdbarhed
- Ideelle nitrilbelagte arbejdshandsker med op til 2x grebet for sikrere håndtering
- Forbedret åndbarhed for endnu bedre komfort
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Kloreret | Nej |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Sort, Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Ru |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nylon og Spandex |
| Vis mere |