Få mere at vide
Ansell™ HyFlex 11-840 Handsker
Artikelnummer. 17059193
Skift visning
Størrelse:
5
12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17059193 5
17069193 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17059193 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11840050
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Mekaniske beskyttelseshandsker med nitrilskumbelægning på 15 gauge nylon-spandex liner, palmebelagt.
  • Disse industrielle håndhandsker tilbyder Fortix™ Slidstyrketeknologi for øget holdbarhed
  • Ideelle nitrilbelagte arbejdshandsker med op til 2x grebet for sikrere håndtering
  • Forbedret åndbarhed for endnu bedre komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Kloreret Nej
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Sort, Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ru
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nylon og Spandex
Produkttype Skumnitrilhandsker
Størrelse 5
Stil 11-840
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ansell Grebsteknologi
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 3
Tommelfinger stil Vinge
Længde (metrisk) 200 til 275 mm