Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Handsker med FORTIX™ Nitrilskumbelægning
Artikelnummer. 17290157
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17290157 8
17270157 6
17280157 7
17200167 9
17210167 10
17220167 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17290157 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11819080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.90 DKK
    617.30 DKK / 12 par
    Spare 363.60 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Sikkerhedshandsker med ESD-funktionalitet certificeret i henhold til EN 16350:2014, der beskytter produkter mod elektrostatisk udladning. Ultratynd FORTIX™ belægning forbedrer grebet, samtidig med at den bevarer følsomhed over for bare hænder til opgaver, der kræver fingerfærdighed og præcision.
  • ESD-funktionalitet certificeret i henhold til EN 16350:2014
  • Kan bruges i eksplosionsfarlige områder som en del af en jordingskæde
  • Sømløs, 18 gauge nylon- og spandex-foring hjælper med at bevare en barhændet fornemmelse til opgaver, der kræver fingerfærdighed og præcision
  • FORTIX™ Nitrilskumbelægning forbedrer grebet og giver langvarig beskyttelse
  • ZONZ™ Comfort Fit Technology sikrer, at handsker er ultra åndbare
  • Proprietær vaskeproces hjælper med at levere renere og mere behagelige handsker
  • Touchscreen-funktionalitet giver brugerne mulighed for at arbejde med flere touchscreen-enheder uden at tage handsker af
  • Dermatologisk godkendt af Dermatest™
  • Certificeret af OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Belagt område Håndflade
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Rough
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Nylon, Spandex
Pulveriseret Powder Free
Produkttype ESD handsker
Størrelse 8
Sterilitet Ikke steril
EN388 Standard 3121A
Til brug med (applikation) Luftfart, biler, logistik og maskiner/udstyr
Handske manchet stil Strikke
Palm Type Belagt
Serie HyFlex™ 11-819
Garnmåler 18