Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Handsker med FORTIX™ Nitrilskumbelægning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- ESD-funktionalitet certificeret i henhold til EN 16350:2014
- Kan bruges i eksplosionsfarlige områder som en del af en jordingskæde
- Sømløs, 18 gauge nylon- og spandex-foring hjælper med at bevare en barhændet fornemmelse til opgaver, der kræver fingerfærdighed og præcision
- FORTIX™ Nitrilskumbelægning forbedrer grebet og giver langvarig beskyttelse
- ZONZ™ Comfort Fit Technology sikrer, at handsker er ultra åndbare
- Proprietær vaskeproces hjælper med at levere renere og mere behagelige handsker
- Touchscreen-funktionalitet giver brugerne mulighed for at arbejde med flere touchscreen-enheder uden at tage handsker af
- Dermatologisk godkendt af Dermatest™
- Certificeret af OEKO-TEX™
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Belagt område | Håndflade |
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Udvendig finish | Rough |
| Hånd | Bestemt |
| Brug af laboratorium/renrum | No |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering