Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Handsker med FORTIX™ Nitrilskumbelægning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17220167
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17220167
Brand: Ansell 11819110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedshandsker med ESD-funktionalitet certificeret i henhold til EN 16350:2014, der beskytter produkter mod elektrostatisk udladning. Ultratynd FORTIX™ belægning forbedrer grebet, samtidig med at den bevarer følsomhed over for bare hænder til opgaver, der kræver fingerfærdighed og præcision.
  • ESD-funktionalitet certificeret i henhold til EN 16350:2014
  • Kan bruges i eksplosionsfarlige områder som en del af en jordingskæde
  • Sømløs, 18 gauge nylon- og spandex-foring hjælper med at bevare en barhændet fornemmelse til opgaver, der kræver fingerfærdighed og præcision
  • FORTIX™ Nitrilskumbelægning forbedrer grebet og giver langvarig beskyttelse
  • ZONZ™ Comfort Fit Technology sikrer, at handsker er ultra åndbare
  • Proprietær vaskeproces hjælper med at levere renere og mere behagelige handsker
  • Touchscreen-funktionalitet giver brugerne mulighed for at arbejde med flere touchscreen-enheder uden at tage handsker af
  • Dermatologisk godkendt af Dermatest™
  • Certificeret af OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Belagt område Håndflade
Accelerator gratis Yes
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Rough
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum No
Latex fri Ja
Materiale Nylon, Spandex
Pulveriseret Powder Free
Produkttype ESD handsker
Størrelse 11
Sterilitet Ikke steril
EN388 Standard 3121A
Til brug med (applikation) Luftfart, biler, logistik og maskiner/udstyr
Handske manchet stil Strikke
Palm Type Belagt
Serie HyFlex™ 11-819
Garnmåler 18