Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Handsker med FORTIX™ Nitrilskumbelægning
Artikelnummer. 17210167
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17210167 10
17270157 6
17280157 7
17290157 8
17200167 9
17220167 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17210167 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11819100
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Sikkerhedshandsker med ESD-funktionalitet certificeret i henhold til EN 16350:2014, der beskytter produkter mod elektrostatisk udladning. Ultratynd FORTIX™ belægning forbedrer grebet, samtidig med at den bevarer følsomhed over for bare hænder til opgaver, der kræver fingerfærdighed og præcision.
  • ESD-funktionalitet certificeret i henhold til EN 16350:2014
  • Kan bruges i eksplosionsfarlige områder som en del af en jordingskæde
  • Sømløs, 18 gauge nylon- og spandex-foring hjælper med at bevare en barhændet fornemmelse til opgaver, der kræver fingerfærdighed og præcision
  • FORTIX™ Nitrilskumbelægning forbedrer grebet og giver langvarig beskyttelse
  • ZONZ™ Comfort Fit Technology sikrer, at handsker er ultra åndbare
  • Proprietær vaskeproces hjælper med at levere renere og mere behagelige handsker
  • Touchscreen-funktionalitet giver brugerne mulighed for at arbejde med flere touchscreen-enheder uden at tage handsker af
  • Dermatologisk godkendt af Dermatest™
  • Certificeret af OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Belagt område Håndflade
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Rough
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Nylon, Spandex
Pulveriseret Powder Free
Produkttype ESD handsker
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
EN388 Standard 3121A
Til brug med (applikation) Luftfart, biler, logistik og maskiner/udstyr
Handske manchet stil Strikke
Palm Type Belagt
Serie HyFlex™ 11-819
Garnmåler 18