Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-818 Ultralette multifunktionshandsker med Fortix™ Nitril belægning
Shop alle Ansell produkter
:
9
Descripción
- Ultratynd Fortix™ Nitril patentanmeldt skumbelægning forbedrer tørt greb
- Høj slidstyrke er ideel til forskellige generelle håndterings- og montageopgaver
- ZONZ™ Comfort Fit Technology Optimeret strik i bunden af pinkyfingeren, på tværs af fingerspidserne og gennem håndfladen matcher naturlige håndkonturer
- Den patentanmeldte skumnitrilbelægning er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer - til køligere, tørrere hænder
- Proprietær vaskeproces udvinder effektivt urenheder for at give en renere og mere behagelig handske
Especificaciones
Especificaciones
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido