Beskrivelse
- Let 18-gauge liner: Til PPE-handsker med 'second skin' taktilitet
- Tynd nitrilskumbelægning: Ekstra greb og 200 % større holdbarhed
- ZONZ™ Comfort Fit: Optimeret strik for reduceret spænding og belastning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 |
| Belægningsmateriale | Skumnitril |
| Farve | Blå |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Skum Nitril |
| Produkttype | Let mekanisk beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Handske manchet stil | Strikke |
| Vis mere |