Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-812 Skumnitrilbelagte afrivbare handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16059671 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16059671
Brand: Ansell 11812100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et unikt strikdesign gør, at handsken nemt kan rives i stykker ved flere højrisikoområder, hvilket væsentligt reducerer risikoen for håndskade, hvis handsken bliver viklet ind i et roterende værktøj.
  • Ultratynde montagehandsker designet til nemt at rives fra hinanden på flere områder med høj risiko
  • Skumnitrilbelægning giver ekstrem taktilitet, når der kræves en høj grad af præcision
  • ZONZ Comfort Fit Technology holder hænderne kølige og komfortable
  • Handsker vil ikke direkte beskytte arbejdere mod skader forårsaget af kontakt med en skarp eller roterende maskine med høj hastighed
  • Kassér handsker, der er blevet viklet ind i en roterende maskine, uanset om den er revet i stykker eller ej
  • Anbefalet til roterende værktøjer med et minimumsmoment på 10 Nm og hastigheder over 200 RPM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Kloreret Nej
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Hvid
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Materiale Nylon, Spandex
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 10
EN388 Standard 2010A
Til brug med (applikation) Bilmontering, drift af maskiner/udstyr, metalfremstilling og lager
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Serie HyFlex™ 11-812
Garnmåler 18