Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-812 Skumnitrilbelagte afrivbare handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16029671 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16029671
Brand: Ansell 11812070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et unikt strikdesign gør, at handsken nemt kan rives i stykker ved flere højrisikoområder, hvilket væsentligt reducerer risikoen for håndskade, hvis handsken bliver viklet ind i et roterende værktøj.
  • Ultratynde montagehandsker designet til nemt at rives fra hinanden på flere områder med høj risiko
  • Skumnitrilbelægning giver ekstrem taktilitet, når der kræves en høj grad af præcision
  • ZONZ Comfort Fit Technology holder hænderne kølige og komfortable
  • Handsker vil ikke direkte beskytte arbejdere mod skader forårsaget af kontakt med en skarp eller roterende maskine med høj hastighed
  • Kassér handsker, der er blevet viklet ind i en roterende maskine, uanset om den er revet i stykker eller ej
  • Anbefalet til roterende værktøjer med et minimumsmoment på 10 Nm og hastigheder over 200 RPM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Kloreret Nej
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Hvid
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Materiale Nylon, Spandex
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 7
EN388 Standard 2010A
Til brug med (applikation) Bilmontering, drift af maskiner/udstyr, metalfremstilling og lager
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Serie HyFlex™ 11-812
Garnmåler 18