Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-812 Skumnitrilbelagte afrivbare handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Ultratynde montagehandsker designet til nemt at rives fra hinanden på flere områder med høj risiko
- Skumnitrilbelægning giver ekstrem taktilitet, når der kræves en høj grad af præcision
- ZONZ Comfort Fit Technology holder hænderne kølige og komfortable
- Handsker vil ikke direkte beskytte arbejdere mod skader forårsaget af kontakt med en skarp eller roterende maskine med høj hastighed
- Kassér handsker, der er blevet viklet ind i en roterende maskine, uanset om den er revet i stykker eller ej
- Anbefalet til roterende værktøjer med et minimumsmoment på 10 Nm og hastigheder over 200 RPM
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Kloreret | Nej |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Nylon, Spandex |
| Produkttype | Sømløse strikhandsker |
| Vis mere |