Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-801 Skumnitrilbelagt Nylon Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Mørk farvet liner er velegnet til lidt snavsede eller olierede miljøer
- Skumnitrilbelægning er op til 30 % mere åndbar for øget brugerkomfort
- Proprietær vaskeproces udvinder effektivt urenheder for at give en renere og mere behagelig handske
- Uafhængigt certificeret som hudvenlig af Oeko-Tex™ afprøvning& certificeringssystem
- Ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belagt område | Palm |
| Belægningsmateriale | Nitrile Foam |
| Farve | Gray |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Dip-coated Gloves |
| Vis mere |