Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-801 Skumnitrilbelagt Nylon Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12620762 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12620762
Brand: Ansell 11801110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skumnitrilbelagte handsker tilbyder et forbedret design, der er op til 30 % mere åndbart for at forbedre brugerkomforten. Den mørke farvede liner er velegnet til lidt snavsede eller olierede miljøer.
  • Mørk farvet liner er velegnet til lidt snavsede eller olierede miljøer
  • Skumnitrilbelægning er op til 30 % mere åndbar for øget brugerkomfort
  • Proprietær vaskeproces udvinder effektivt urenheder for at give en renere og mere behagelig handske
  • Uafhængigt certificeret som hudvenlig af Oeko-Tex™ afprøvning& certificeringssystem
  • Ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Belagt område Håndflade
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 11
Til brug med (applikation) Biler, maskiner/udstyr, metalfremstilling og kemikaliehåndtering
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-801
Garnmåler 15