missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-801 Skumnitrilbelagt Nylon Handsker
Shop alle Ansell produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Mørk farvet liner er velegnet til lidt snavsede eller olierede miljøer
- Skumnitrilbelægning er op til 30 % mere åndbar for øget brugerkomfort
- Proprietær vaskeproces udvinder effektivt urenheder for at give en renere og mere behagelig handske
- Uafhængigt certificeret som hudvenlig af Oeko-Tex™ afprøvning& certificeringssystem
- Ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belagt område | Håndflade |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion