Få mere at vide
Ansell Edmont™ Hyflex™ 11-800 Series Light Duty Foam Nitril Handsker
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse: 8
Beskrivelse
- Industrielle multifunktionshandsker
- Skræddersyet pasform ved bunden af pinkyfingeren passer bedre til naturlige håndkonturer
- Nyder godt af proprietær vaskeproces, der effektivt udvinder urenheder for at give en renere og mere behagelig handske
- Uafhængigt certificeret som hudvenlig af Oeko-Tex ™test- og certificeringssystem
- Ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit-teknologi for forbedret pasform og forbedret følelse
- Mere holdbarhed i forhold til det originale design
- Forbedret belægning giver forbedret greb i tørre og let olierede miljøer sammen med en forlænget holdbarhed sammenlignet med dens tidligere formulering
Ansøgninger :
- Justering af systemer og skruning
- Fastgørelseskomponenter, dele
- Håndtering af indgående varer
- Lastning og losning af lastbiler og køretøjer
- Læsning af lastbiler og køretøjer
- Låsesmed
- Plukning, fastgørelse af komponenter
- Produktfragt, transport og levering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003 |
| Oversigt | Måler: 15 |
| Belægningsmateriale | Foam Nitrile |
| Farve | Grå |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Skum Nitril |
| Produkttype | Industrielle arbejdshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Temperatur (engelsk) Max. | 104 °F (vask) |
| Vis mere |