Få mere at vide
Ansell HYFLEX™ 11-755 Skærefaste handsker
Artikelnummer. 30259530 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30259530 9
18824417 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30259530 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11755090
Forventet forsendelse: 10-12-2026
HYFLEX™ 11-755 Ultralet ANSI A5/DA ISO Skærefaste handsker på E-niveau med touchscreen-kompatibilitet.
  • ANSI A5/DA ISO E skærebeskyttelse: 4x større skæremodstand
  • Ultralet formulering: Komfort og fingerfærdighed sikret hele dagen
  • Touchscreen-kompatibelt design: Forbedret produktivitet og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI ABR 4, ANSI Skåret A5, dermatologisk testet, Ecovadis-mærke, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Manchet materiale HPPE, Tungsten, Spandex , polyester
Oversigt Forstærket forsvar: Designet med INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, og opnå ANSI A5/DA ISO E standarder for skæremodstand, HyFlex™ 11-755 industrihandsker beskytter mod flænger og forhindrer almindelige arbejdsskader.
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A5
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 9
EN388 Standard EN388:3X41E
Til brug med (applikation) Montering og inspektion af komponenter, Plukning, fastgørelse af komponenter, Slutmontage, Påføring af finish på materialer, produkter
Køn Unisex
Handske manchet farve Grå
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale HPPE, Tungsten, Spandex , polyester
Foring Strikfor
Model- 11-755
Emballagetype 12 par/taske, 12 poser/karton
Garnmåler 18
Længde (engelsk) 88,5 til 112,2 tommer.
Længde (metrisk) 225 til 285 cm