Beskrivelse
- Pålidelig beskyttelse: ANSI/ISEA 105-2024 A5/EN ISO E cut protection til dagligdags mellemtunge opgaver.
- Fleksibel konstruktion: Designet til at muliggøre komfortabel, kontrolleret håndtering og nem bevægelse.
- Komfort og bekvemmelighed: Touchskærmskompatibelt design understøtter behagelig brug hele dagen.
- Sikkert greb: Polyurethanbelægning sikrer sikker håndtering under tørre og lette olieforhold.
- Praktisk anvendelighed: Velegnet til håndtering og samling, der kræver højere snitbeskyttelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau E |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Wolfram, HPPE, Polyester, Spandex, Polyurethan |
| Produkttype | Skære- og slidstærk handske |
| Størrelse | 6 |