Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-754 - Ultralette skærefaste handsker
Artikelnummer. 18050040
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18050040 9
18030040 6
18060040 7
18040040 8
18000040 10
18020040 11
18070040 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 18050040 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11754090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2398.50 DKK
    1554.94 DKK / 12 par
    Spare 843.56 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ultralet ANSI A4/DA ISO D-klassificeret skærebestandige handsker med touchscreen-kompatibilitet.
  • Forstærket forsvar: Udviklet med INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, og tilfredsstillende ANSI A4 og EN ISO D skæremodstandsstandarder, HyFlex™ 11-754 industrihandsker beskytter mod flænger og forhindrer almindelige arbejdsskader
  • Forbedret taktil følsomhed: Disse PU-belagte handsker, der er dyppet i håndfladen med nylonfor, drager fordel af avanceret taktil følsomhed og touchscreen-kompatibilitet
  • Forhøjet komfort: Ultralet og tilpasset naturlige håndkonturer, HyFlex™ 11-754 PPE-handsker fremkalder minimal håndtræthed
  • Forbedret fingerfærdighed: Disse polyurethanhandsker' ultralette design øger også fleksibiliteten og den daglige brugervenlighed
  • Certificeret hudvenlighed: HyFlex™11-754 industrielle arbejdshandsker er Dermatest™ -godkendt til hudvenlighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) Dermatologisk testet∣Ecovadis-mærke∣EN 388:2016 +A1:2018∣DA ISO 21420:2020
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Spandex, Polyurethan
Produkttype Skære- og slidstærk handske
Størrelse 9
EN388 Standard 3X41D
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon, Spandex , Rustfrit stål
Foring Foret
Tommelfinger stil Vinge
Garnmåler 18
Længde (metrisk) 225 til 285 cm